Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 25 mM)
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch, jeweils 25 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
398.00 CHF - 1518.00 CHF
Spezifikation
Form Flüssig
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 99 %
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10180740
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R1121
1 ml
398.00 CHF
1 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11843943
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R1122
5 × 1 ml
1518.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch enthält jeweils 25 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Für den direkten Einsatz in PCR, reverser Transkription und anderen Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
> 99 %
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Unmarkiert
Trockeneis
25 mM
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 25 mM)