Learn More
DNQX disodium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
DNQX disodium salt is a more water-soluble form of DNQX (Cat. No. 0189). DNQX is a selective non-NMDA glutamate receptor antagonist. (IC50 = 0.1 μM and 0.5 μM for kainate and AMPA receptors, respectively). DNQX is a neuroleptic agent that shows pro-oxidative properties. DNQX selectively depolarizes rat thalamic reticular nucleus neurons.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DNQX disodium salt |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 296.1 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DNQX disodium salt, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur