Learn More
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water Artikelnummer.: 17856196
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water
Artikelnummer. 17856196 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 17856196
Marke: Thermo Scientific™ A57775
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
DNase/RNase-Free Deionized Water for use in all molecular biology applications.
DNase/RNase-Free Deionized Water is designed for use in all molecular biology applications.
  • There is no detectable DNase, RNase, or protease activity.
  • It is 0.1-μm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Synonym Nuclease-free deionized water
Güte Molekularbiologie
Behandlung(en) Not DEPC-Treated
Menge 1 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2668837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2023 ArtikelnummerA57775
For Research Use Only.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water >