Learn More
Thermo Scientific™ DNA Polymerase I (10 U/μL)
DNA Polymerase I ist eine matrizenabhängige DNA Polymerase, die die DNA-Synthese in 5'→3'-Richtung katalysiert.
116.00 CHF - 464.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung DNA Polymerase I
Polymerase DNA Polymerase I
Konzentration 10 U/μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10364630
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EP0041
500 E
116.00 CHF
500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10889010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EP0042
2500 E
464.00 CHF
2500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DNA Polymerase I ist eine matrizenabhängige DNA-Polymerase, die die DNA-Synthese in 5'→3'-Richtung katalysiert. Das Enzym weist auch 3'→5'-Exonuklease-Aktivität (Proofreading), 5'→3'-Exonuklease-Aktivität und Ribonuklease H-Aktivität auf.
Highlights
  • Einbindung modifizierter Nukleotide (z. B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszenzmarkierte Nukleotide).
  • Aktiv in mehreren Puffern, darunter Restriktionsenzym-, PCR- und RT-Puffer
Spezifikation
Spezifikation
DNA Polymerase I
DNA Polymerase I
10 U/μl
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNA Polymerase I (10 U/μL)