Learn More
MP Biomedicals™ Q-Bio Taq DNA-Polymerase
MP Biomedicals™ Q-Bio Taq DNA-Polymerase ist eine thermostabile DNA-Polymerase, die für Mutliplex-PCR und RAPDs entwickelt wurde.
Marke: MP Biomedicals™ 11EPQBT025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Q-Bio Taq DNA-Polymerase wird durch eine modifizierte Form des Thermus aquaticus DNA Polymerase-Gens mit einer N-terminalen Deletion kodiert.
- Keine 5′–3′ Exonuklease-Aktivität
- Q-Bio Taq DNA-Polymerase fehlt die 5′ Exonuklease-Aktivität, wodurch dieses Enzym durch die Verwendung mehrerer Primer-Paare besonders für die Multiplex-PCR geeignet ist.
- Sehr thermostabil
- Q-Bio Taq DNA-Polymerase ist thermostabiler als Taq DNA-Polymerase in voller Länge, da eine wiederholte Exposition bei 98 °C die Enzymaktivität nicht verringert.
- Das 5′ Ende der Primer kann nicht abgebaut werden
- Q-Bio Taq DNA-Polymerase kann das 5′ Ende der Primer nicht degradieren. Aus diesem Grund eignet sich dieses Enzym besonders für Multiplex-PCR und RAPDs.
Spezifikation
Sehr thermostabil | |
Multiplex-PCR und RAPD | |
98 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Q-Bio Taq DNA-Polymerase > Betriebstemperatur: 98 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur