Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
Maximieren die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem sie die Bindung von Probe zu Oberfläche deutlich reduzieren. Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen sind die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung von Proben.
Marke: Eppendorf™ 0030122348
71.68 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem Sie die Bindung von Probe zu Oberfläche mit diesen Röhrchen deutlich reduzieren. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Röhrchen eignen sich ideal für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung.
- Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren
- Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Zum problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrotestplatte und Deepwell-Platte erhältlich
- Präzise Deckeldichtung für minimierte Probenverdunstung bei Reaktionsgefäßen
- Bis zu 30.000 × g (25.000 × g bei 2,0-mL-Gefäßen) Zentrifugiergeschwindigkeit für molekularbiologische Anwendungen
Spezifikation
HDPE | |
Klar | |
Polypropylen | |
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) | |
Nicht steril | |
Nicht autoklavierbar | |
PCR-frei | |
Schraube | |
17 mm | |
Röhrchen | |
PCR-frei |
Grau | |
5 mL | |
Zentrifuge, Mischer, Tiefkühlgerät | |
200 Röhrchen (2 Beutel x 100) | |
-86 °C to +100 °C | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
-86 °C bis 100 °C | |
Ja | |
25.000 x g |