Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ DNA AWAY* zur Oberflächendekontamination
Beseitigt DNA und DNase von Glasbehältern und Kunststoffartikeln, ohne dabei anschließend DNA-Proben zu verunreinigen. Dieses Oberflächen-Dekontaminationsmittel degradiert DNA schneller und effizienter als das Autoklavieren.
46.50 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10223471
|
Thermo Scientific™
|
Mittel zur DNA-Dekontamination von Oberflächen |
46.50 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Molecular BioProducts DNA AWAY beseitigt DNA und DNase von Glaswaren und Kunststoffoberflächen, ohne dabei anschließend DNA-Proben zu verunreinigen.
- Geeignet für Gelboxen, Pipetten, Arbeitsflächen, Thermozykler und andere Apparaturen
- Anwendung vor der Durchführung der PCR oder der Arbeit mit DNA für einen DNA-freien Arbeitsbereich
- Zur Dekontamination einfach die gebrauchsfertige Rezeptur auf die Oberfläche auftragen und anschließend trockenwischen oder abspülen.
Sicherheit und Handhabung
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.