Learn More
Tocris Bioscience™ DMSO, Cell Cryopreserve Grade
Intracellular cryoprotective agent
Marke: Tocris Bioscience™ 7726/70ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DMSO, Cell Cryopreserve Grade is a cryoprotective agent which penetrates the cell membrane. DMSO, Cell Cryopreserve Grade reduces the osmotic charge of the cells during freezing and thawing and antagonizes the osmotic shock. Furthermore DMSO, Cell Cryopreserve Grade protects the cells from dehydration and shrinking during freezing and prevents the formation of ice crystals.
Spezifikation
Dimethyl sulfoxide | |
70 mL | |
C2H6OS |
67-68-5 | |
Buffers, Chelators and Reagents | |
0.999 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ DMSO, Cell Cryopreserve Grade > 70 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur