Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt
DMEM, hoher Glukosegehalt
Marke:  Gibco™ 41965062
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12007559
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12. Wir bieten viele Gibco™ DMEM-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
DMEM unterscheidet sich durch seine 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen vom ursprünglichen Eagle’s Minimal Essential Medium. Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DMEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11965-084). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei DMEM eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich. DMEM verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 X
Dulbecco's Modified Eagle Medium
Kein HEPES, Ohne Natriumpyruvat
10 x 500 mL
7,0 bis 7,4
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), 500 ml, flüssig, Konzentration: 1x, pH: 7,0 bis 7,4, mit hohem Glukosegehalt, L-Glutamin, Phenolrot, 12 Monate haltbar, Osmolalität: 320 bis 360 mOsm/kg, für Säugetierzellkultur
Flüssig
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot
Gewebe- und Zellkulturverarbeitung, Säugetierzellkultur
ISO 13485-Normen, FDA
2 bis 8 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt > 10 x 500 mL