Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt
DMEM, hoher Glukosegehalt
Marke: Gibco™ 41965047
85.42 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12. Wir bieten viele Gibco™ DMEM-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.DMEM unterscheidet sich durch seine 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen vom ursprünglichen Eagle’s Minimal Essential Medium. Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DMEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11965-084). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei DMEM eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich. DMEM verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
1 X | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
1.000 ml | |
7,0 bis 7,4 | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), 1.000 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit hoher Glukosekonzentration, L-Glutamin, Phenolrot, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 320 bis 360 mOsm/kg, für Säugetierzellkulturen |
Flüssig | |
Hohe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot | |
Säugetierzellkultur | |
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
2 bis 8 °C |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt > 1, 000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur