Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, ohne Phenolrot
DMEM/F-12, ohne Phenolrot
Marke: Gibco™ 21041033
530.86 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierten Zellen gehören MDCK-Zellen, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothelzellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten zahlreiche DMEM/F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Verwendung von DMEM/F-12
DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert DMEMs hohe Konzentrationen an Glukose, Aminosäuren und Vitaminen mit den zahlreichen Komponenten von F-12. DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM/F-12 eventuell eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM/F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, produzieren wir DMEM/F-12 in zwei unterschiedlichen Einrichtungen, die sich in Grand Island, New York (USA) und Schottland (Großbritannien) befinden. Beide Standorte erfüllen die cGMP-Fertigungsanforderungen, sind zertifiziert nach ISO 13485 und bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert.
Spezifikation
1 X | |
DMEM-Medium | |
Keine HEPES, Kein Phenolrot | |
10 x 500 ml | |
7 | |
DMEM-Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit L-Glutamin, Natriumpyruvat, pH 7, Haltbarkeit 12 Monate, Lagerung bei 2 bis 8 °C, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur |
Flüssig | |
Glutamin, Natriumpyruvat | |
Säugetierzellkultur | |
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
2 bis 8 °C |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DMEM/F-12, ohne Phenolrot > 10 x 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur