Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, ohne Glutamin
DMEM/F-12, ohne Glutamin
Marke: Gibco™ 21331046
336.47 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24248" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12 (DMEM/F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierten Zellen gehören MDCK-Zellen, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothelzellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ DMEM/F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Gibco™ DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert DMEMs hohe Konzentrationen an Glukose, Aminosäuren und Vitaminen mit den zahlreichen Komponenten von F-12.
Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM/F-12 eventuell eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM/F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Flüssig | |
Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Säugetierzellkultur | |
10 x 500 mL | |
Für In-vitro-Diagnostik | |
DMEM/F-12 Medium, 500 ml, flüssige Form, mit Phenolrot, Natriumpyruvat, 12 Monate Haltbarkeit, 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 | |
Kein Glutamin, Keine HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
2 bis 8 °C |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Life Sciences Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.Aktionscode: 24248Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen bis zu 83% -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.