Learn More
Thermo Scientific™ DMEM:F-12 for SILAC
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific DMEM:F12 (1:1) Medien für SILAC sind optimiert für die Verwendung mit stabiler Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zur Analyse der Proteinexpression durch Massenspektrometrie (MS).
„Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture“ (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die metabolische In-vivo-Integration „schwerer“ 13C- oder 15N-markierter Aminosäuren in Proteinen, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Dieses SILAC-Medium wird zusammen mit schweren und leichten Aminosäuren für die differentielle Isotopenmarkierung von Zellen für die SILAC-Analyse verwendet. SILAC-Medien, die mit schweren Aminosäuren ergänzt werden, sind in der Lage, nahezu 100 % der Markierung in Proteine lebender Zellen zu integrieren.
Merkmale von DMEM:F12 (1:1) Medien für SILAC:
- Flexibel — Flüssigmedien, die sowohl in L-Lysin als auch in L-Arginin mangelhaft sind, ermöglichen eine umfassendere Proteomabdeckung durch mehrfache isotopische Aminosäuremarkierung
- Hohe Qualität — die Medien sind steril, Endotoxin-frei und zellkulturkompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
Produkttyp | Medien |
Inhalt und Lagerung | 1 x 500 ml, bei 2–8 °C lagern |
Marker oder Farbstoff | Massenisotope von Aminosäuren |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Ausgangsmaterial | Proteinproben |
Endprodukttyp | Flüssigmedium |
Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
Arbeitsablaufschritt | Zellkultur |
Menge | 500 mL |