Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
DMEM/F-12, HEPES
52.50 CHF - 497.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 X |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | DMEM/F-12 Medium |
Mit Additiven | Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11594426
![]() |
Gibco™
31330038 |
500 ml |
52.50 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11504436
![]() |
Gibco™
31330095 |
10 x 500 ml |
497.00 CHF
5000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nährstoffmischung F-12 (DMEM/F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierten Zellen gehören MDCK-Zellen, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothelzellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ DMEM/F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien. Gibco™ DMEM/F-12 ist eine 1::1-Mischung aus DMEM und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert DMEM‘s hohe Konzentrationen an Glukose, Aminosäuren und Vitaminen mit den zahlreichen Komponenten von F-12.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DMEM/F-12 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11330-032). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM/F-12 eventuell eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM/F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
1 X | |
DMEM/F-12 Medium | |
Säugetierzellkultur | |
6,9 bis 7,3 | |
2 bis 8 °C |
Flüssig | |
Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Für In-vitro-Diagnostik | |
DMEM/F-12 Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit L-Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat, pH 6,9 bis 7,3, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 270 bis 330 mOsm/kg, Lagerung bei 2 bis 8 °C, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate