Learn More
Gibco™ DMEM/F-12
DMEM/F-12
Marke: Gibco™ 11320074
30.25 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nährstoffmischung F-12 (DMEM/F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierten Zellen gehören MDCK-Zellen, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothelzellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ DMEM/F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Gibco™ DMEM / F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert DMEM‘s hohe Konzentrationen an Glukose, Aminosäuren und Vitaminen mit den zahlreichen Komponenten von F-12.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DMEM/F-12 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11320-033). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM/F-12 eventuell eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM/F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
1 X | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium | |
Keine HEPES | |
500 ml | |
7 bis 7,4 | |
2 bis 8 °C |
Flüssig | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
Für Säugetierzellkultur | |
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
CE-IVD | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium, 500 ml, flüssige Form, 1X-Konzentration, 7 bis 7.4 pH, 2 bis 8 °C Lagertemperatur, 12 Monate Haltbarkeit, zertifiziert nach ISO13485-Standards, zur Unterstützung des Wachstums von Säugetierzellen |
Sicherheit und Handhabung
- 2,6-Dichlorobenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Dichlorobenzoicacid
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31