compliance-icons compliance-icons
DMAC, Dimethylacetamid, GC Headspace-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15582393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
DMAC wird bis zu einem hohen Reinheitsgrad verarbeitet und ermöglicht eine genaue und reproduzierbare Bestimmung der Spurenkonzentrationen von Lösungsmitteln.
  • Jede Charge wird getestet, um störfreie Basislinien für die störfreie Bestimmung von Lösungsmitteln der Klassen 1, 2 und 3 zu gewährleisten
  • Max. 1 ppm in Lösungsmittel der Klasse 1, max. 10 ppm in Lösungsmittel der Klasse 2 und max. 50 ppm in Restlösungsmittel der Klasse 3
  • Dieses Produkt ist UV-Absorption getestet, um eine geringe organische Kontamination zu gewährleisten
  • Auf geringen Wassergehalt verarbeitet, um die Extraktion organischer flüchtiger Verunreinigungen oder VOC zu erleichtern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DMAC, Dimethylacetamide
Extinktion 0.300 AU Maximum (275nm), 0.080 AU Maximum (300nm), 0.005 AU Maximum (350nm)
CAS 127-19-5
Farbe Farblos
Menge 1 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C4H9NO
Titrierbare Säure 0.001 mEq/g Maximum
MDL-Nummer MFCD00008686
Wasser 0.03% Maximum
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte GC-Headspace
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimethyl acetamide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DMAC, Dimethylacetamid, GC Headspace-Gütegrad, Thermo Scientific™ >