Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valin, ≥99 % Artikelnummer.: 10428150
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Valin, ≥99 %
Artikelnummer. 10428150
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10428150
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172100500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-06-3
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00004267
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC-Name 2-amino-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Valine
Schmelzpunkt 283.5°C to 285.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 400ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 430
Merck Index 14, 9909
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.2% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 68g/L. Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol and ether, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, slightly soluble in benzene, ethanol
Dichte 1.3100g/mL
Menge 50 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥99%
Relative Dichte 1.31
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Valin, ≥99 % >