Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Tryptophan, 98 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Tryptophan |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Beige bis Weiß oder Gelb |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Beilstein | 22, 550 |
Verlust bei Trocknung | 0.8% max. (105°C, 3 hrs) (vacuum) |
Sonstige Aminosäuren | (TLC) Not detected |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Formelmasse | 204.23 |