Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 99.5 %
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 138945000
Menge | 500 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
80-68-2 | |
119.12 | |
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N | |
205 | |
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O |
C4H9NO3 | |
MFCD00063722 | |
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l | |
CHEBI:38263 |
Spezifikation
DL-Threonine | |
2ppm max. | |
200ppm max. | |
Echt | |
0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
C4H9NO3 | |
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H | |
04, 514 | |
0.1% max. | |
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N | |
2-Amino-3-Hydroxybutansäure | |
500 g | |
CHEBI:38263 | |
98.0 to 101.0% (on dried substance) |
80-68-2 | |
Weiß | |
10ppm max. | |
99.5% | |
(TLC) Passes Test | |
Glasflasche | |
MFCD00063722 | |
10, 9229 | |
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l | |
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O | |
119.12 | |
205 | |
119.12 | |
Kristallpulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
- DL-Threonine
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466310 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | 138940250,138945000,138941000 |
A0437899 | Analysenzertifikat | 15/07/2024 | 138940250,138945000,138941000 |
A0464354 | Analysenzertifikat | 11/07/2024 | 138940250,138945000,138941000 |
A0463395 | Analysenzertifikat | 05/06/2024 | 138940250,138945000,138941000 |
A0400884 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 138940250,138945000,138941000 |