Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 99 %
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10606.36
504.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 g |
---|
Beschreibung
DL-Threonine is used as a polar essential amino acid. It serves as a precursor of glycine as well as used in the biosynthesis of proteins. Further, it is used for biochemical research. In addition to this, it is used as a nutrition enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDL-Threonin wird als polare essentielle Aminosäure verwendet. Es dient als Vorläufer von Glycin und wird bei der Biosynthese von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es für biochemische Forschung verwendet. Zusätzlich wird es als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
80-68-2 | |
119.12 | |
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N | |
205 | |
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O |
C4H9NO3 | |
MFCD00063722 | |
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l | |
CHEBI:38263 |
Spezifikation
DL-Threonine | |
80-68-2 | |
MFCD00063722 | |
14,9380 | |
Soluble in water. | |
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O | |
119.12 | |
205 | |
119.12 |
∼244°C (decomposition) | |
C4H9NO3 | |
1721647 | |
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l | |
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N | |
(2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansäure | |
500 g | |
CHEBI:38263 | |
99% |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464354 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | A10606.22,A10606.14,A10606.36 |
A0437899 | Analysenzertifikat | 19/04/2024 | A10606.22,A10606.14,A10606.36 |
A0437900 | Analysenzertifikat | 26/09/2023 | A10606.22,A10606.14,A10606.36 |
10239846 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10606.22,A10606.14,A10606.36 |
10239845 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10606.22,A10606.14,A10606.36 |