Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 99 % Artikelnummer.: 10194590
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10194590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10194590
Marke: Thermo Scientific Chemicals 207450100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C4H9NO3·HCl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C4H9NO3·HCl
MDL-Nummer MFCD00012593
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Serine methyleester hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 512
Menge 10 g
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • DL-Serine methyl ester hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 99 % >