Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serin, 99 %
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals A15184.36
146.67 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11492188
  • 220.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
DL-Serine is used in the synthesis of novel tryptoline derivatives as IDO (indoleamine 2,3-Deoxygenase) inhibitors, for potential use in Alzheimer’s treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Serin wird bei der Synthese von neuartigen Tryptolinderivaten als IDO-(Indolamin-2,3-Deoxygenase-)-Inhibitoren für den möglichen Einsatz bei der Alzheimer-Behandlung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Serin, 99 % > 500 g