Learn More
DL-Prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 498-63-5 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62322.14
288.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
DL-Prolinol is used as asymmetric catalysts in proline organ catalysis reactions, and it is also used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDL-Prolinol wird als asymmetrischer Katalysator in der Prolinorkatalyse eingesetzt und wird auch in vielen pharmazeutischen, biotechnologischen Anwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
498-63-5 | |
101.149 | |
HVVNJUAVDAZWCB-UHFFFAOYSA-N | |
90908 | |
Pyrrolidin-2-ylmethanol |
C5H11NO | |
MFCD00601073 | |
2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanol, prolinol, pyrrolidin-2-yl-methanol, dl-prolinol, 2-hydroxymethylpyrrolidine, pyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinylmethanol, pyrrolidine-2-methanol, 2-pyrrolidinylmethanol # | |
CHEBI:59652 | |
C1CC(NC1)CO |
Spezifikation
DL-Prolinol | |
1.484 | |
25 g | |
MFCD00601073 | |
Soluble in ethanol. | |
C1CC(NC1)CO | |
101.149 | |
CHEBI:59652 | |
98% |
498-63-5 | |
76°C (2mmHg) | |
C5H11NO | |
2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanol, prolinol, pyrrolidin-2-yl-methanol, dl-prolinol, 2-hydroxymethylpyrrolidine, pyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinylmethanol, pyrrolidine-2-methanol, 2-pyrrolidinylmethanol # | |
HVVNJUAVDAZWCB-UHFFFAOYSA-N | |
Pyrrolidin-2-ylmethanol | |
90908 | |
101.15 |
Sicherheit und Handhabung
- DL-Prolinol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: DL-Prolinol