Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 %
CAS: 150-30-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals A10132.22
83.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11409392
  • 86.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
DL-Phenylalanine is used to relieve cases of minor depression and other mood issues as well as and physical discomforts and pain. It is also used in acupuncture anesthesia, alcohol withdrawal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Phenylalanin wird zur Linderung von Fällen kleinerer Depressionen und anderer Stimmungsstörungen sowie körperlicher Beschwerden und Schmerzen verwendet. Es wird auch in der Akupunkturnarkose, Alkoholentzug verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethylether, Benzol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog NumberA10132.22,A10132.14,A10132.36
Chargennummer10241697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2022 Catalog NumberA10132.22,A10132.14,A10132.36
ChargennummerH6889A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10132.22,A10132.14,A10132.36
ChargennummerJ6655A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10132.22,A10132.14,A10132.36
ChargennummerJ1690A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10132.22,A10132.14,A10132.36
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 % > 100 g