Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Methionin, 99 %
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11457.30
32.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 250 g |
---|
Beschreibung
Production of volatile compounds related to the flavour of foods from the Strecker degradation of DL-methionine. Addition of methionine in appropriate amounts to these foods might be expected to improve protein value. Economically, DL-methionine would be preferable.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenHerstellung von flüchtigen Verbindungen im Zusammenhang mit dem Geschmack von Lebensmitteln aus dem Strecker-Abbau von DL-Methionin. Mit der Zugabe von Methionin in geeigneten Mengen zu diesen Lebensmitteln könnte zu einer Verbesserung des Proteingehalts gerechnet werden. Wirtschaftlich wäre DL-Methionin vorzuziehen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
59-51-8 | |
149.21 | |
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N | |
876 | |
CSCCC(N)C(O)=O |
C5H11NO2S | |
MFCD00063096 | |
dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metioneMehr anzeigen | |
CHEBI:16811 |
Spezifikation
DL-Methionine | |
59-51-8 | |
MFCD00063096 | |
14,5975 | |
Soluble in water. | |
1.34 | |
2-amino-4-methylsulfanylbutansäure | |
250 g | |
CHEBI:16811 | |
99% |
∼272°C (decomposition) | |
C5H11NO2S | |
636185 | |
dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione | |
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N | |
CSCCC(N)C(O)=O | |
149.21 | |
876 | |
149.21 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M19K017 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | A11457.0B,A11457.0I,A11457.30 |
10168212 | Analysenzertifikat | 10/01/2023 | A11457.0B,A11457.0I,A11457.30 |
10243902 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A11457.0B,A11457.0I,A11457.30 |
P07I050 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A11457.0B,A11457.0I,A11457.30 |
10161564 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11457.0B,A11457.0I,A11457.30 |