Learn More
DL-Äpfelsäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11965071
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-Äpfelsäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965071
5kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11965071
Marke: Thermo Scientific Acros 125250050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6915-15-7
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.087
MDL-Nummer MFCD00064212
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC-Name 2-Hydroxybutandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Malic acid
Schmelzpunkt 128,0°bis 132,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:558 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:82,70 g/100 g Methanol - 17,75 g/100 g Aceton (20 °C, 45,53 g/100 g Ethanol - 20,70 g/100 g Dioxan (20 °C, 0,84 g/100 g Diethylether (20 °C), praktisch unlöslich in Benzol
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 99+%
Menge 5kg
Flammpunkt 203 °C
Verpackung Kunststoff-Fass
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number125250050,125250010,125255000,125252500
ChargennummerA0465537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number125250050,125250010,125255000,125252500
ChargennummerA0463617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number125250050,125250010,125255000,125252500
ChargennummerA0462920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number125250050,125250010,125255000,125252500
ChargennummerA0460699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number125250050,125250010,125255000,125252500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Malic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
DL-Äpfelsäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >