Learn More
DL-Äpfelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403488
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-Äpfelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403488
500g
Click to view available options
Menge:
500g
2500g
Artikelnummer. 11403488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17874.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
DL-Malic acid is used as a food additive. Es ist ein Bestandteil einiger künstlicher Essigaromen. Darüber hinaus wird sie bei der Herstellung chiraler Verbindungen, einschließlich des κ-Opioidrezeptors, verwendet. Es wird für die chirale Auflösung durch Kapillarelektrophorese mit Ligandenaustausch verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
DL-Malic acid is used as a food additive. Es ist ein Bestandteil einiger künstlicher Essigaromen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung chiraler Verbindungen, einschließlich κ-BeschreibungOpioidrezeptor, verwendet. Es wird für die chirale Auflösung durch Kapillarelektrophorese mit Ligandenaustausch verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ether, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6915-15-7
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.087
MDL-Nummer MFCD00064212
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC-Name 2-Hydroxybutandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Malic acid
Schmelzpunkt 130°bis 133 °C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Beilstein 1723539
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ether,water,methanol and ethanol.
Formelmasse 134.09
Dichte 1,609
Menge 500g
Flammpunkt 203 °C (397 °F)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10099191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog NumberA17874.30,A17874.0E,A17874.36
Chargennummer10249889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberA17874.30,A17874.0E,A17874.36
Chargennummer10247979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA17874.30,A17874.0E,A17874.36
Chargennummer10227555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog NumberA17874.30,A17874,A17874.0E,A17874.36
Chargennummer10236187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA17874.30,A17874,A17874.0E,A17874.36
Name des Produkts
DL-Äpfelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >