Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Leucin, 99+ %
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172130250
40.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
328-39-2 | |
131.18 | |
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N | |
857 | |
2-Amino-4-methyl-pentansäure |
C6H13NO2 | |
MFCD00063087 | |
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d | |
CHEBI:25017 | |
CC(C)CC(N)C(O)=O |
Spezifikation
DL-Leucine | |
328-39-2 | |
20ppm max. | |
99+% | |
C6H13NO2 | |
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H | |
04, 447 | |
0.1% max. | |
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N | |
2-Amino-4-methyl-pentansäure | |
25 g | |
CHEBI:25017 | |
99.0 to 101.0% (on dry substance) |
99+% | |
Weiß | |
Echt | |
0.3% max. | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00063087 | |
14, 5451 | |
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d | |
CC(C)CC(N)C(O)=O | |
131.18 | |
857 | |
131.17 | |
Feines Kristallpulver |