Learn More
DL-Isoleucin, 99 %
CAS: 443-79-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A17521.18
125.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 50 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11488137
  • 129.00 CHF / 50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17521.18,A17521.09,A17521.22,A17521.14
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DL-Isoleucin, 99 % > 50g