Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Homocysteinethiolacton-Hydrochlorid 99 % Artikelnummer.: 10633342
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Homocysteinethiolacton-Hydrochlorid 99 %
Artikelnummer. 10633342 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10633342
Marke: Thermo Scientific Chemicals 120830250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6038-19-3 | C4H7NOS·HCl | 153.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6038-19-3
MDL-Nummer MFCD00012724
InChI-Schlüssel ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
PubChem CID 110753
IUPAC-Name 3-Aminothiolan-2-on;hydrochlorid
SMILES C1CSC(=O)C1N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 199.0°C to 203.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H7NOS·HCl
Menge 25 g
Merck Index 15, 4772
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 740.5g/L (20 c)
Sublimationspunkt >140°C
Molekulargewicht (g/mol) 153.63
Formelmasse 153.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number120830250,120830010,120831000
ChargennummerA0461816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number120830250,120831000
ChargennummerA0421618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number120830250,120830010,120831000
ChargennummerA0392605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number120830250,120830010,120831000
ChargennummerA0407720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number120830250,120830010,120831000
Produktidentifikator
  • DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Homocysteinethiolacton-Hydrochlorid 99 % >