Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Cystein-Hydrochlorid-Hydrat, 99 % Artikelnummer.: 10236760
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Cystein-Hydrochlorid-Hydrat, 99 %
Artikelnummer. 10236760
10 g
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Artikelnummer. 10236760
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227080100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 96998-61-7 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96998-61-7
Summenformel C3H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.61
MDL-Nummer MFCD00151030
InChI-Schlüssel IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, dl-cystein hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cys hcl h2o, cysteine hydrate hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrate hydrochloride, 2-azanyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrate hydrochloride, pubchem12372, acmc-209fdf
PubChem CID 12219647
IUPAC-Name 2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES Cl.NC(CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 8.5% to 12% (vacuum, P2O5, room temp., 20 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCl·xH2O
Sulfat 280ppm max.
Transmission 98% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Menge 10 g
Reinheit (%) 98.5 to 101.5% (on dried substance)
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0389188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2022 Catalog Number227080100,227080050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Cystein-Hydrochlorid-Hydrat, 99 % >