Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparagin-Monohydrat, 98 % Artikelnummer.: 11479766
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparagin-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 11479766
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11479766
Marke: Thermo Scientific Chemicals B20273.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
DL-Asparagine monohydrate is used as a pharmaceutical intermediate. It is used to prepare DL-asparaginium nitrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Asparagin-Monohydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird zur Herstellung von DL-Asparaginiumnitrat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Säuren und Laugen.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69833-18-7
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
MDL-Nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI-Schlüssel DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Asparagine monohydrate
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Beilstein 6234992
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acids,and alkalis.
IUPAC-Name 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
Menge 500 g
Formelmasse 150.14 (132.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2022 Catalog NumberB20273.36,B20273.22
Chargennummer10239439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB20273.36,B20273.22
Chargennummer10238740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB20273.36,B20273.22
Chargennummer10202498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20273.36,B20273.22
ChargennummerE4433A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20273.36,B20273.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparagin-Monohydrat, 98 % >