Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparagin-Monohydrat, 98 % Artikelnummer.: 10488910
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparagin-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 10488910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 10488910
Marke: Thermo Scientific Chemicals 167121000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3130-87-8 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3130-87-8
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
MDL-Nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI-Schlüssel DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparaginaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 522362
IUPAC-Name 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Asparagine monohydrate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 484
Merck Index 14, 837
Transmission 90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Wasser 10.5 to 13.5% (K.F.)
Menge 100 g
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number,167120025,167121000,167125000
ChargennummerA0400961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number167120025,167120250,167121000,167125000
ChargennummerA0456003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog Number167120025,167120250,167121000,167125000
ChargennummerA0451859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number167120025,167120250,167121000,167125000
ChargennummerA0397848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number167120025,167120250,167121000,167125000
Produktidentifikator
  • DL-Asparagine monohydrate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparagin-Monohydrat, 98 % >