Learn More
DL-alpha-Lipoinsäure, ≥98 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-alpha-Lipoic Acid |
Schmelzpunkt | 59°C to 63°C |
Siedepunkt | 160°C to 165°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 50 g |
Beilstein | 81853 |
Formelmasse | 206.33 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
177065 | Analysenzertifikat | 27/11/2022 | J18505.18,J18505.14,J18505.22 |
Name des Produkts
DL-alpha-Lipoinsäure, ≥98 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur