Learn More
DL-alpha-Lipoinsäure, ≥98 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15885168
DL-alpha-Lipoinsäure, ≥98 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15885168 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15885168
Marke: Thermo Scientific J18505.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.318 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1077-28-7
Summenformel C8H14O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 206.318
MDL-Nummer MFCD00005474
InChI-Schlüssel AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC-Name 5-(Dithiolan-3-yl)Pentanosäure
SMILES C1CSSC1CCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-alpha-Lipoic Acid
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Siedepunkt 160°C to 165°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 81853
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer177065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 ArtikelnummerJ18505.18,J18505.14,J18505.22
Name des Produkts
DL-alpha-Lipoinsäure, ≥98 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals >