Learn More
DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäurehydrat, 96 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate |
CAS Min. % | 95.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 256°C to 260°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 6-Hydroxy-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-Carbonsäure;Hydrat |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäurehydrat, 96 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur