Learn More
DL-2-Phenylpropionaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10625952
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-2-Phenylpropionaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625952
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10625952
Marke: Thermo Scientific Acros 130860250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-53-8
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00006973
InChI-Schlüssel IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
PubChem CID 7146
IUPAC-Name 2-Penylpropanal
SMILES CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Phenylpropionaldehyde
Schmelzpunkt -60.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0110g/mL
Siedepunkt 202.0°C to 205.0°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(C6H5)CHO
Brechungsindex 1.5160 to 1.5240
Menge 25 g
Beilstein 07, 305
Relative Dichte 1.011
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.4g/L (20°C).
Viskosität 2.16 mPa.s (20°C)
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0435363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number130861000,130860250,130865000
ChargennummerA0461343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number130861000,130860250,130865000
ChargennummerA0460545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number130861000,130860250,130865000
ChargennummerA0406963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number130861000,130860250,130865000
ChargennummerA0436582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number130861000,130860250,130865000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Phenylpropionaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
DL-2-Phenylpropionaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >