Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-2-Benzylserin, 97 % Artikelnummer.: 10736623
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-2-Benzylserin, 97 %
Artikelnummer. 10736623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10736623
Marke: Thermo Scientific Chemicals 339780100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4740-47-0 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4740-47-0
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD01863305
InChI-Schlüssel ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
Synonym dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
PubChem CID 7010088
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2-benzyl-3-hydroxypropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Benzylserine
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 245°C to 263°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0323415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2022 Catalog Number339780100,339780010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Benzylserine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-2-Benzylserin, 97 % >