Learn More
DL-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10246842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
CAS 16088-07-6
Schmelzpunkt 64.0°C to 72.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H13NO
Strukturformel C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
MDL-Nummer MFCD00066689
Menge 1 g
Beilstein 13, III, 1757
Synonym dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether, benzene, petroleum ether
InChI-Schlüssel STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
IUPAC-Name 2-Amino-3-Phenylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
PubChem CID 76652
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
DL-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 98 %, ACROS Organics™ >