Learn More
Dizocilpin-Maleat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416079
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dizocilpin-Maleat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416079
50 mg, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15416079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63917.MF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
NMDA-Rezeptor-Antagonist, der Calciumfluss verhindert
Dizocilpine maleate is used to interact at the NMDA-associated ion channel, preventing Ca2+ flux and blocking NMDA-induced depolarizations. (+)-MK 801 demonstrates potent neuroprotective effects against excitotoxic insult, showing substantial protection against neuron loss produced by NMDA and quinolinic acid introduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dizocilpin-Maleat wird zur Interaktion am NMDA-assoziierten Ionenkanal verwendet, wodurch Ca2+ Fluss verhindert und NMDA-induzierte Depolarisierungen blockiert werden. (+)-MK 801 zeigt starke neuroprotektive Wirkungen gegen exzitotoxische Infekltion und weist einen erheblichen Schutz vor Neuronenverlust auf, der durch die Einführung von NMDA und Chinolinsäure entsteht.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77086-22-7
Summenformel C20H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 337.375
MDL-Nummer MFCD00082465
InChI-Schlüssel QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Synonym dizocilpine maleate, +-mk-801 hydrogen maleate, +-mk 801 maleate, dizocilpine hydrogen maleate, unii-6lr8c1b66q, dizocilpine maleate usan, dsstox_cid_25785, dsstox_rid_81126
PubChem CID 6420042
SMILES CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dizocilpine maleate
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Merck Index 14,3386
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ21L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ63917.MF,J63917.MA
ChargennummerN07L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberJ63917.MF,J63917.MA
ChargennummerU21K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberJ63917.MF,J63917.MA
ChargennummerU29J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberJ63917.MF,J63917.MA
ChargennummerU30I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberJ63917.MF,J63917.MA
Name des Produkts
Dizocilpin-Maleat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >