Learn More
Lenz Laborglasintrumente Verteilerröhrchen mit Fritte
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05432203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10264001
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verteilerröhrchen mit Fritte (Porosität:0)
  • Für spezifische leichte Lösungsmittel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Duran Glas
Spezifische leichte Lösungsmittel