Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken mit Anschlussbuchse
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
55.00 CHF - 91.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10569571
|
Lenz Laborglasintrumente
05047001 |
150 mm |
55.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10204441
|
Lenz Laborglasintrumente
05047002 |
200 mm |
79.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10315981
|
Lenz Laborglasintrumente
05047003 |
300 mm |
91.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Destillierbrücken ohne Kühler
- Mit zwei vertikalen NS-Koni
- Mit Anschlussbuchse
- NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glas |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.