Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Destillationsverbindungen mit Liebig Kondensator
Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator mit Vakuum-Empfängeradapter und GL-Gewinde
181.00 CHF - 198.00 CHF
Spezifikation
Typ | Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator |
---|---|
Material | DURAN™ Schläuche |
Menge | 1 |
Standard-Konusverbindung | Konus NS 14/23 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10546823
|
Lenz Laborglasintrumente™
05053211 |
160 mm |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11572324
|
Lenz Laborglasintrumente™
05053311 |
250 mm |
198.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
- Auslass mit NS-Konus
- Wasseranschluss mit GL14-Gewinde
- Vakuum-Empfängeradapter mit GL18-Gewinde
- Mit NS14/23-Buchse für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator | |
DURAN™ Schläuche | |
1 | |
Konus NS 14/23 |