Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Destillationsverbindungen mit Liebig Kondensator
Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator mit Vakuum-Empfängeradapter und GL-Gewinde
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05053311
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11572324
  • 198.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasseranschluss mit GL14-Gewinde
  • Vakuum-Empfängeradapter mit GL18-Gewinde
  • Mit NS14/23-Buchse für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
250 mm
DURAN™ Schläuche
Konus NS 14/23
Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
1