Learn More
Gibco™ Destilliertes Wasser Artikelnummer.: 11508886
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibco™ Destilliertes Wasser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11508886
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 ml
10 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11508886
Marke: Gibco™ 15230071
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Destilliertes Wasser
Gibco™ Destilliertes Wasser ist qualitativ hochwertig und eignet sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien. Gibco™ Destilliertes Wasser ist je nach Bedarf, in unterschiedlichen Abfüllmengen erhältlich. Seine Eigenschaften sind
  • Zellkulturqualität
  • Bewährte Leistung
  • Zur Verwendung in Zellkultur- und Molekularbiologie-Anwendungen
    Zellkulturqualität
    Gibco™ Destilliertes Wasser wird durch Destillation und Filtration (0.1 μm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet. Die Wasserqualität wird routinemäßig überwacht. Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft.
    Bewährte Leistung
    Dieses hochwertige Wasser, das wir in der Fertigung verwenden, ist eine bedeutende Voraussetzung für die Leistung und Konsistenz der Gibco™ Flüssigmedien-Produkte. Dieses Wasser wird auch unter dem Namen Gibco™ Distilled Water in Flaschen abgefüllt.
    Zur Verwendung in Zellkultur- und Molekularbiologie-Anwendungen
    Gibco™ Destilliertes Wasser eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern.
    Verwendung des Produkts
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
    cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
    Gibco™ Destilliertes Wasser wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ Destilliertes Wasser an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15230-204). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
  • Vorteile von Greener Choice
    • Umweltvorteile umfassen:
      • Recycelter Inhalt
      • Erneuerbare Materialien
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Destilliertes Wasser, 100 ml, Flasche(n), membranfiltrierte Reinigung, steril, 15 bis 30 °C Lagerbedingungen, Raumtemperatur/Umgebungstemperatur, weniger verwendete Ressourcen/weniger Abfall, ISO 13485/cGMP/FDA-zertifiziert
    Sterilität Steril
    Behandlung(en) Nicht DEPC-behandelt
    Analysenzertifikat ISO 13485, cGMP, FDA
    Menge 100 ml
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Destilliertes Wasser >