Learn More
Destillationsstandard ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (Nennwert: 30 - 178,6 °C), Paragon Scientific™
Die für die Destillation zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Destillationsprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D86 verwendet werden. Alternative Testmethoden sind IP 123 und ISO 3405
Marke:  Paragon Scientific CRM-DIGA
Artikelnummer. 16070182
  • 332.00 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Zertifiziertes Referenzmaterial für die Destillation
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert durch Ringversuch
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
UN 1203
250 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Destillationsstandard ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (Nennwert: 30 - 178,6 °C), Paragon Scientific™ > Menge: 250 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.