Learn More
BRAND™ Distillate Bottle for MonoDest 3000 E and N
Distillate bottle for MonoDest 3000 E and N is constructed of borosilicate glass.
Marke: BRAND™ 56300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Accessory for water still
Spezifikation
Distillate Bottle | |
5 L | |
MonoDest 3000 E and N | |
Borosilicate Glass |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Distillate Bottle for MonoDest 3000 E and N > Kapazität: 5 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur