Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels
Brady™ Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
105.00 CHF - 245.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Ausführung | Matt |
Material | Papier |
Print Technology | Thermotransfer |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17831505
|
Brady™
149274 |
300 ft. | 1,125 in. |
105.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17851505
|
Brady™
149275 |
100 ft. | 2,25 in. |
138.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17861485
|
Brady™
149276 |
100 ft. | 3 in. | N/A | |||||
17811505
|
Brady™
149277 |
100 ft. | 4 in. |
245.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
- Easy to remove, saving time during re-labeling process
- Environmentally responsible
- Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Spezifikation
Weiß | |
Matt | |
Papier | |
Thermotransfer |