Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels
Brady™ Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
Marke:  Brady™ 149274
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17831505
  • 105.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
  • Easy to remove, saving time during re-labeling process
  • Environmentally responsible
  • Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Spezifikation
Spezifikation
Abnehmbar
Matt
Thermotransfer
300 ft.
Weiß
Papier
Brady IP Serie Etikettendrucker
1,125 in.