Learn More
Corning™ Lösbare Mikroträger
Corning™ auflösbare Mikroträger vereinfachen die Zellernte, Trennung und Konzentration und sind ideal für die Skalierung von Bioprozessen.
Marke: Corning™ 4990
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglichen Zelltrennungen, die schneller, sanfter und bequemer sind als andere handelsübliche Mikroträger
- Besteht aus Polygalakturonsäure (PGA)-Polymerketten, die über Kalziumionen miteinander verbunden sind, die wiederum entweder mit denaturiertem Kollagen oder mit Corning Synthemax™ II beschichtet sind, um die Zellhaftung für eine optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit zu verbessern
- Innerhalb von 10 bis 20 Minuten mit EDTA und Pektinase löslich für eine einfache Trennung der Zellen von den eigentlichen Mikroträgern
- Schmale Größenverteilung (1.02 bis 1.03 g/cm3 Dichte, 200 bis 300 μm vollständig hydriert) und große Oberfläche (5000 cm2/g) führen zu einer homogeneren Kultur
- Transparenz zur Visualisierung der Zellmorphologie
- Vorsterilisiert auf Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) 10-6
- Nicht-pyrogen
- Anwendungsgebiete sind Zelltherapie, Impfstoffproduktion oder großvolumige adhärente Zellkultur-Skalierung und Zellbanking
Spezifikation
Flasche | |
Corning™ Synthemax II | |
5000 cm2/g | |
200 bis 300 μm vollständig hydriert |
Großvolumige adhärente Zellkulturskalierung und Zellbanken | |
Lösbarer Mikroträger | |
Polygalakturonsäure (PGA)-Polymerketten sind über Calciumionen miteinander verbunden | |
100 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lösbare Mikroträger > Oberflächenbehandlung: Corning Synthemax™ II, Qu
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur